Merck
436801
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-ラクトアミド
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH(OH)CONH2
CAS番号:
分子量:
89.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352111
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
フォーム
solid
光学活性
[α]20/D +21.0°, c = 10 in H2O
mp
50-53 °C (lit.)
官能基
amide
hydroxyl
SMILES記法
C[C@@H](O)C(N)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(5)3(4)6/h2,5H,1H3,(H2,4,6)/t2-/m1/s1
InChI Key
SXQFCVDSOLSHOQ-UWTATZPHSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
436801-VAR:
436801-10G:
436801-BULK:
436801-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)