Merck
435899
Sigma-Aldrich
Thallium(I) selenide
pieces, 2-6 mm, 99.999% trace metals basis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Tl2Se
CAS番号:
分子量:
487.73
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
アッセイ
99.999% trace metals basis
形状
pieces
粒径
2-6 mm
SMILES記法
[Tl][Se][Tl]
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
435899-1G:4548173150062
435899-BULK:
435899-5G:4548173150079