Merck
435805
Sigma-Aldrich
ヘキサフルオロアルミン酸カリウム
別名:
Aluminum tripotassium hexafluoride, Potassium aluminum fluoride (K3 AlF6 ), Potassium hexafluoroaluminate (K3 [AlF6 ]), Tripotassium hexafluoroaluminate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
K3AlF6
CAS番号:
分子量:
258.27
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
形状
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: aluminum
SMILES記法
[K+].[K+].[K+].F[Al-3](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/Al.6FH.3K/h;6*1H;;;/q+3;;;;;;;3*+1/p-6
InChI Key
ZIZQEDPMQXFXTE-UHFFFAOYSA-H
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
435805-500G:
435805-VAR:
435805-100G:
435805-BULK:
試験成績書(COA)