Merck
434698
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene-co-1-butene)
melt index 0.8 g/10 min (190°C/2.16kg)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH2CH2)x[CH2CH(C2H5)]y
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
melt index
0.8 g/10 min (190°C/2.16kg)
含みます
antioxidant (varying amounts)
硬度
30 (Shore D, ASTM 2240)
mp
60 °C
転移温度
softening point 72 °C (Vicat, 200g, ASTM D 1525)
密度
0.88 g/mL at 25 °C
Mw/Mn
~2.0
伸長
ASTM D 412 - 620% (at break)
SMILES記法
C=C.CCC=C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Additive for polyethylene and polypropylene used in injection, extrusion and blow molding.
特徴および利点
Linear copolymer.
Exhibits plastic and elastic properties. Low temperature impact modifier, high clarity, reduces stress cracking and has low temperature heat sealability. Narrow molecular weight and composition distributions.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)