Merck
433756
Sigma-Aldrich
Cesium permanganate
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CsMnO4
CAS番号:
分子量:
253.86
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: oxidant
SMILES記法
[Cs].O[Mn](=O)(=O)=O
ピクトグラム
Flame over circleSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第1類:酸化性固体
過マンガン酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
433756-BULK:
433756-25G:
433756-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)