Merck
432237
Sigma-Aldrich
Octafluoroacetophenone
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6F5COCF3
CAS番号:
分子量:
264.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.394 (lit.)
bp
130-131 °C (lit.)
密度
1.609 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Fc1c(F)c(F)c(c(F)c1F)C(=O)C(F)(F)F
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
136.4 °F - closed cup
引火点(℃)
58 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
432237-1G:
432237-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)