Merck
432164
Sigma-Aldrich
フッ化ガドリニウム(III)
anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
別名:
Gadolinium trifluoride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
GdF3
CAS番号:
分子量:
214.25
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
グレード
anhydrous
アッセイ
99.99% trace metals basis
形状
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: gadolinium
不純物
≤150.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
SMILES記法
F[Gd](F)F
InChI
1S/3FH.Gd/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI Key
TYIZUJNEZNBXRS-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Employed in the synthesis of non-oxide glasses.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
432164-BULK:
432164-5G-PW:
432164-VAR:
432164-25G:
432164-5G:
432164-25G-PW:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
J. Mater. Sci., 32, 741-741 (1996)
Journal of Non-Crystalline Solids, 203, 127-127 (1996)
Kan Usuda et al.
Biological trace element research, 167(1), 84-90 (2015-03-10)
Various fluoride compounds are widely used in industry. The present risk assessment study was conducted using a series of inorganic binary fluorides of the type XFn, where X(n) = Na(+), K(+), Li(+), Mg(2+), Ca(2+), Sr(2+), Ba(2+), Al(3+), Nd(3+), La(3+), Ce(3+), Sm(3+), Gd(3+)
資料
レアアース(希土類元素)は、世界中のほとんど全ての人々の生活に影響を及ぼしており、技術先進国の全ての人々と第三世界各国のほぼ全ての人々は、日常生活で希土類を利用しています。数例を挙げるだけでも、我々が車を運転したり(ガソリンは希土類触媒を用いて原油から精製され、触媒転化器は自動車排ガス中の汚染排気物を低減します)、テレビでニュースを見たり(テレビ画面の赤色と縁色)、コミュニケーションをとるために使用している電話やコンピュータ(スピーカーやディスクドライブの永久磁石)などがあります。
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.