Merck
432091
Sigma-Aldrich
フッ化プラセオジム(III)
anhydrous, powder, 99.99% trace rare earth metals basis
別名:
三フッ化プラセオジム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
PrF3
CAS番号:
分子量:
197.90
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
グレード
anhydrous
アッセイ
99.99% trace rare earth metals basis
形状
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: praseodymium
SMILES記法
F[Pr](F)F
InChI
1S/3FH.Pr/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI Key
BOTHRHRVFIZTGG-UHFFFAOYSA-K
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
補足的ハザード
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
432091-BULK:
432091-1G-PW:
432091-5G-PW:
432091-5G:
432091-1G:
432091-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Bangaru Subban et al.
Luminescence : the journal of biological and chemical luminescence, 33(5), 885-890 (2018-06-15)
The luminescence properties of praseodymium (Pr3+ ) ion in potassium bromide (KBr) host have been investigated. The excitation bands observed in the region 220-300 nm are attributed to the transitions from 4f level to the 5d crystal field splitting levels of