Merck
431656
Sigma-Aldrich
Tribromoacetyl chloride
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CBr3COCl
CAS番号:
分子量:
315.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気圧
0.23 psi ( 20 °C)
アッセイ
97%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.583 (lit.)
密度
1.628 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
ClC(=O)C(Br)(Br)Br
InChI
1S/C2Br3ClO/c3-2(4,5)1(6)7
InChI Key
RDBMNMVDVKRYKW-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Tribromoacetyl chloride may be used for the preparation of dihexadecyl N-(tribromoacetyl)-L-glutamate. It may be used for the synthesis of docetaxel.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
431656-1G:
431656-VAR:
431656-10G:
431656-BULK:
試験成績書(COA)