Merck
43119
Sigma-Aldrich
α,α-Diphenyl-N-methyl-L-prolinol
≥96.0% (sum of enantiomers, GC)
別名:
(S)-α,α-Diphenyl-N-methyl-2-pyrrolidinemethanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H21NO
CAS番号:
分子量:
267.37
Beilstein:
4749387
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥96.0% (sum of enantiomers, GC)
光学活性
[α]20/D +55±3°, c = 1% in chloroform stab. with amylenes
mp
66-72 °C
SMILES記法
CN1CCC[C@H]1C(O)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H21NO/c1-19-14-8-13-17(19)18(20,15-9-4-2-5-10-15)16-11-6-3-7-12-16/h2-7,9-12,17,20H,8,13-14H2,1H3/t17-/m0/s1
InChI Key
XIJAGFLYYNXCAB-KRWDZBQOSA-N
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
その他情報
Ligand employed in the enantioselective addition of dialkylzincs to carbonyls
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
43119-50MG:
43119-VAR:
43119-BULK:
43119-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
K. Soai et al.
Journal of the American Chemical Society, 109, 7111-7111 (1987)
Tetrahedron Asymmetry, 3, 677-677 (1992)
K. Soai et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 59, 5-5 (1992)
K. Soai et al.
Chemical Reviews, 92, 833-833 (1992)