Merck
430242
Sigma-Aldrich
Neopentyl glycol diglycidyl ether, brominated
mol wt 250-300 g/epoxide by perchloric acid method, technical grade
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
グレード
technical grade
分子量
250-300 g/epoxide by perchloric acid method
標識化の程度
30 wt. % Br
不純物
≤10 ppm free epichlorohydrin
8 wt. % Cl
屈折率
n20/D 1.512 (lit.)
粘度
275-500 cSt(25 °C, Ubbelohde)(lit.)
mp
~254 °C (dec.) (lit.)
密度
1.504 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
Flame retardant additive in potting compounds, adhesives and laminating compounds.
特徴および利点
Low viscosity halogenated diepoxide for imparting flame retardancy. Compatible with aromatic epoxide resins.
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)