Merck
429600
Sigma-Aldrich
Benzaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
environmental standard, 99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH=NNHC6H3(NO2)2
CAS番号:
分子量:
286.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
グレード
environmental standard
アッセイ
99%
mp
239-241 °C (lit.)
アプリケーション
environmental
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1ccc(N\N=C\c2ccccc2)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C13H10N4O4/c18-16(19)11-6-7-12(13(8-11)17(20)21)15-14-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-9,15H/b14-9+
InChI Key
DZPRPFUXOZTWAJ-NTEUORMPSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
429600-20MG:
429600-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)