Merck
427365
Sigma-Aldrich
2-ビフェニルイルイソシアナート
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5C6H4NCO
CAS番号:
分子量:
195.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.606 (lit.)
bp
92-94 °C/1 mmHg (lit.)
密度
1.138 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
O=C=Nc1ccccc1-c2ccccc2
InChI
1S/C13H9NO/c15-10-14-13-9-5-4-8-12(13)11-6-2-1-3-7-11/h1-9H
InChI Key
IHHUGFJSEJSCGE-UHFFFAOYSA-N
詳細
2-Biphenylyl isocyanate is an aryl isocyanate. It has been synthesized from 2-aminobiphenyl and phosgene. The density, viscosity, refractive index and dielectric constant of benzene solution of 2-biphenylyl isocyanate have been measured.
アプリケーション
2-Biphenylyl isocyanate may be used in the synthesis of 2-bromophenanthridone.
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
427365-BULK:
427365-VAR:
427365-5G:
427365-1G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Microwave Absorption and Molecular Structure in Liquids. XXIII. The Dielectric Relaxation Times and Dipole Moments of Several Aryl Isocyanates and Related Compounds1.
Jolliffe BR and Smyth CP.
Journal of the American Chemical Society, 80(5), 1064-1066 (1958)
2-Bromophenanthridone.
Mosby WL.
Journal of the American Chemical Society, 76(3), 936-937 (1954)