Merck
425494
Sigma-Aldrich
Boron-10B trifluoride diethyl etherate
99 atom % 10B
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C2H5)2O · 10BF3
CAS番号:
分子量:
141.93
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 10B
屈折率
n20/D 1.344 (lit.)
bp
126 °C (lit.)
密度
1.114 g/mL at 25 °C (lit.)
質量シフト
M-1
SMILES記法
F[10B](F)F.CCOCC
InChI
1S/C4H10O.BF3/c1-3-5-4-2;2-1(3)4/h3-4H2,1-2H3;/i;1-1
InChI Key
KZMGYPLQYOPHEL-HCMAANCNSA-N
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A - STOT RE 1 Inhalation
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
118.4 °F - closed cup
引火点(℃)
48.00 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
425494-VAR:
425494-5G:
425494-1G:
425494-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)