Merck
424587
Sigma-Aldrich
(4-Chlorobenzyl)triphenylphosphonium chloride
98%
別名:
[(4-クロロフェニル)メチル]トリフェニルホスホニウム クロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H4CH2P(C6H5)3Cl
CAS番号:
分子量:
423.31
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
mp
>300 °C (lit.)
官能基
chloro
phosphine
SMILES記法
[Cl-].Clc1ccc(C[P+](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4)cc1
InChI
1S/C25H21ClP.ClH/c26-22-18-16-21(17-19-22)20-27(23-10-4-1-5-11-23,24-12-6-2-7-13-24)25-14-8-3-9-15-25;/h1-19H,20H2;1H/q+1;/p-1
InChI Key
RAHOAHBOOHXRDY-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
以下の合成に用いる反応剤です。
  • β-アミロイドプラークリガンド
  • グルタミン酸トランスポーター1の選択的ノルボルナン型アスパラギン酸類縁体インヒビター
  • 殺虫活性を持つピレスロイド類
  • 抗真菌活性を持つ塩素化芳香族アベナシオリド類縁体
  • Wittig-Boden反応を経由するアリールエテニルベンゾフロキサン誘導体
  • Trypanosoma cruziの成長阻害に用いる置換ベンゾフロキサン
  • Wittig反応を経由するスチリルクロモン類
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
424587-VAR:
424587-BULK:
424587-5G:
424587-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)