Merck
423319
Sigma-Aldrich
ジシクロヘキサシルヨードボラン 溶液
0.5 M in hexanes
別名:
ヨウ化ジシクロヘキシルボリル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H11)2BI
CAS番号:
分子量:
304.02
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
形状
liquid
反応適合性
reagent type: reductant
濃度
0.5 M in hexanes
bp
68-69 °C
密度
0.754 g/mL at 25 °C
SMILES記法
IB(C1CCCCC1)C2CCCCC2
InChI
1S/C12H22BI/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h11-12H,1-10H2
InChI Key
RWFGGTOYIFQXAO-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の用途に用いる反応剤です。
  • ビニルオキシボランの合成
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-9.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-23 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
423319-50ML:4548173148540
423319-BULK:
423319-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)