Merck
42322
Sigma-Aldrich
3-(Bromomethyl)benzoic acid N-succinimidylester
≥95.0%
別名:
N-Succinimidyl 3-(bromomethyl)benzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H10BrNO4
CAS番号:
分子量:
312.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥95.0%
反応適合性
reagent type: cross-linking reagent
保管温度
−20°C
SMILES記法
BrCc1cccc(c1)C(=O)ON2C(=O)CCC2=O
InChI
1S/C12H10BrNO4/c13-7-8-2-1-3-9(6-8)12(17)18-14-10(15)4-5-11(14)16/h1-3,6H,4-5,7H2
InChI Key
BHXBPWLMEXGVCV-UHFFFAOYSA-N
詳細
3-(Bromomethyl)benzoic acid N-succinimidylester is an ester derivative of benzoic acid. It is an organic building block used in chemical synthesis.
アプリケーション
3-(Bromomethyl)benzoic acid N-succinimidyl ester may be used as hetero-bifunctional linker for the quaternisation of 5-(4-methoxyphenyl)2(4-pyridyl)oxazole and 2-(6-chromanyl)5(4-pyridyl)oxazole. These compounds are useful in the preparation of fluorescent stains.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
42322-VAR-F:
42322-BULK-F:
42322-1G-F:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Syntheses of reactive fluorescent stains derived from 5(2)-aryl-2(5)-(4-pyridyl)oxazoles and bifunctionally reactive linkers.
Litak PT and Kauffman JM.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 31(2), 457-459 (1994)