Merck
422223
Sigma-Aldrich
3-(トリフルオロアセチル)インドール
99%
別名:
3-インドリル トリフルオロメチル ケトン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H6F3NO
CAS番号:
分子量:
213.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
99%
mp
211-214 °C (lit.)
SMILES記法
FC(F)(F)C(=O)c1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C10H6F3NO/c11-10(12,13)9(15)7-5-14-8-4-2-1-3-6(7)8/h1-5,14H
InChI Key
LCMDCXWSHDFQKP-UHFFFAOYSA-N
詳細
3-(Trifluoroacetyl)indole is a heterocyclic trifluoromethyl ketone. One of the methods reported for its synthesis is by the reaction of indole with trifluoroacetic anhydride.
アプリケーション
  • パラジウム触媒速度論的不斉アルキル化を経由するインドール類のエナンチオ選択的合成に用いる反応剤
  • インドールカルボン酸とのアミノピリジン誘導体のアミド化を経由するN-ピリジニルインドールカルボキサミド類の合成に用いる反応剤
  • 肥満細胞トリプターゼインヒビターの合成に用いる反応剤。合成はインドール類から出発し、鍵工程としてアミド化を用います。
  • Baylis-Hillman反応を経由するMichael付加体の形成に用いる反応剤
  • リチウム ジアルキルアミドを用いた(トリフルオロアセチル)インドールのハロホルム開裂を経由するインドールカルボキサミド類の合成に用いる反応剤
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
422223-1G:
422223-5G:
422223-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis of indole-3-carboxamides via a haloform cleavage reaction of 3-trifluoroacetylindole with lithium dialkylamides.
Hassinger HL, et al
Tetrahedron Letters, 39(20), 3095-3098 (1998)