Merck
422134
Sigma-Aldrich
Bis(pentamethylcyclopentadienyl)zirconium(IV) dichloride
97%
別名:
Decamethylzirconocene dichloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H30Cl2Zr
CAS番号:
分子量:
432.58
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
mp
>300 °C (lit.)
SMILES記法
Cl[Zr]Cl.C[C]1[C](C)[C](C)[C](C)[C]1C.C[C]2[C](C)[C](C)[C](C)[C]2C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
422134-BULK:
422134-250MG:
422134-1G:
422134-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)