Merck
421588
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-2-Formamidosuccinic anhydride
technical grade, 90%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H5NO4
CAS番号:
分子量:
143.10
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
グレード
technical grade
アッセイ
90%
光学活性
[α]20/D −53°, c = 1 in acetic acid
mp
145-155 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
O=CN[C@H]1CC(=O)OC1=O
InChI
1S/C5H5NO4/c7-2-6-3-1-4(8)10-5(3)9/h2-3H,1H2,(H,6,7)/t3-/m0/s1
InChI Key
DFTMVZIUYVECNW-VKHMYHEASA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
421588-25G:
421588-VAR:
421588-BULK:
421588-5G:
試験成績書(COA)