Merck
419249
Sigma-Aldrich
Benzyl (S)-(−)-tetrahydro-5-oxo-3-furanylcarbamate
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H13NO4
CAS番号:
分子量:
235.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
光学活性
[α]21/D −49°, c = 1 in acetone
mp
103-105 °C (lit.)
SMILES記法
O=C1C[C@@H](CO1)NC(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C12H13NO4/c14-11-6-10(8-16-11)13-12(15)17-7-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10H,6-8H2,(H,13,15)/t10-/m0/s1
InChI Key
BNIBNUOPVTZWRT-JTQLQIEISA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
419249-VAR:
419249-BULK:
419249-1G:
419249-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)