Merck
418277
Sigma-Aldrich
Aluminum 2,9,16,23-tetrakis(phenylthio)-29H,31H-phthalocyanine chloride
Dye content 90 %
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C56H32AlClN8S4
CAS番号:
分子量:
1007.60
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
組成
Dye content, 90%
mp
210 °C (dec.) (lit.)
λmax
725 nm
SMILES記法
[Cl-].[Al+]1n2c3nc4nc(nc5n1c(nc6nc(nc2c7cc(Sc8ccccc8)ccc37)c9ccc(Sc%10ccccc%10)cc69)c%11ccc(Sc%12ccccc%12)cc5%11)c%13ccc(Sc%14ccccc%14)cc4%13
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)