Merck
417300
Sigma-Aldrich
6-Chloroflavone
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H9ClO2
CAS番号:
分子量:
256.68
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
mp
183-185 °C (lit.)
SMILES記法
Clc1ccc2OC(=CC(=O)c2c1)c3ccccc3
遺伝子情報
human ... ADORA3(140)
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
417300-5G:
417300-1G:
417300-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)