Merck
417106
Sigma-Aldrich
Tris(trimethylsilyl)germanium hydride
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(CH3)3Si]3GeH
CAS番号:
分子量:
293.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
反応適合性
reagent type: reductant
屈折率
n20/D 1.4974 (lit.)
密度
0.937 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C[Si](C)(C)[GeH]([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
417106-BULK:
417106-5G:
417106-250MG:
417106-1G:
417106-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)