Merck
41710
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethyltridecylamine
≥97.0%
別名:
1-(Dimethylamino)tridecane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)12N(CH3)2
CAS番号:
分子量:
227.43
Beilstein:
2234660
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥97.0%
屈折率
n20/D 1.439
bp
64-65 °C/0.15 mmHg (lit.)
密度
0.792 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCN(C)C
InChI
1S/C15H33N/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(2)3/h4-15H2,1-3H3
InChI Key
ADXNPXDFKKWVGE-UHFFFAOYSA-N
詳細
N,N-Dimethyltridecylamine is a tertiary amine. Its 7-oxabicyclo[2.2.l]heptane- 2,3-dicarboxylic acid salt (endothall) in combination with pyrazon has been used as major herbicide to control annual weeds in sugar beets.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
228.2 °F - closed cup
引火点(℃)
109 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
41710-10ML:
41710-VAR:
41710-BULK:
41710-50ML:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Weed control in sugarbeets with herbicides and cultivation.
Wicks GA and Anderson FNI.
Weed Sci., 17(4), 456-459 (1969)