Merck
415731
Sigma-Aldrich
3′,5′-Dibromo-2′-hydroxyacetophenone
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Br2C6H2(OH)COCH3
CAS番号:
分子量:
293.94
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
アッセイ
98%
mp
108-111 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=O)c1cc(Br)cc(Br)c1O
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
415731-25G:
415731-5G:
415731-BULK:
415731-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)