Merck
41566
Sigma-Aldrich
(2R,5R)-(−)-trans-2,5-Dimethylpyrrolidine
≥97.0% (GC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H13N
CAS番号:
分子量:
99.17
Beilstein:
4652641
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥97.0% (GC)
光学活性
[α]20/D −19.0±1.5°, c = 2% in methylene chloride
屈折率
n20/D 1.431
密度
0.852 g/mL at 20 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@@H]1CC[C@@H](C)N1
InChI
1S/C6H13N/c1-5-3-4-6(2)7-5/h5-7H,3-4H2,1-2H3/t5-,6-/m1/s1
InChI Key
ZEBFPAXSQXIPNF-PHDIDXHHSA-N
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
その他情報
擬似C2軸を持つ重要なキラル助剤、ケトンエナミンのジアステレオ選択的なアルキル化、β-ケトエステル(ビニル性ウレタン)のエナミンの高度に立体選択的な付加反応、不飽和アミドのラジカル反応
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
44.6 °F - closed cup
引火点(℃)
7.0 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
41566-250MG:
41566-50MG:
41566-VAR:
41566-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
R.H. Schlessinger et al.
Tetrahedron Letters, 29, 1489-1489 (1988)
R.H. Schlessinger et al.
The Journal of Organic Chemistry, 52, 708-708 (1987)
N.A. Porter et al.
Journal of the American Chemical Society, 111, 8311-8311 (1989)