Merck
414956
Sigma-Aldrich
Barium calcium tungsten oxide
99.9% trace metals basis
別名:
Barium calcium tungstate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Ba2CaWO6
CAS番号:
分子量:
594.57
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
26111700
PubChem Substance ID:
アッセイ
99.9% trace metals basis
形状
powder
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
O=[Ca].O=[Ba].O=[Ba].O=[W](=O)=O
InChI
1S/2Ba.Ca.6O.W
InChI Key
JLSWGWVIBBXYRW-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
414956-25G:4548173147628
414956-BULK:
414956-100G:4548173147611
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)