Merck
414409
Sigma-Aldrich
2-ブロモカプリル酸エチル
97%
別名:
2-ブロモオクタン酸エチル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)5CHBrCOOC2H5
CAS番号:
分子量:
251.16
Beilstein:
1767535
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.452 (lit.)
bp
137-140 °C/25 mmHg (lit.)
密度
1.167 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCC(Br)C(=O)OCC
InChI
1S/C10H19BrO2/c1-3-5-6-7-8-9(11)10(12)13-4-2/h9H,3-8H2,1-2H3
InChI Key
JIQJOKSCSVMZAN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
224.6 °F - closed cup
引火点(℃)
107 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
414409-10ML:
414409-BULK:
414409-50ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)