Merck
414352
Sigma-Aldrich
cis-1,2-ジアミノシクロヘキサン 硫酸塩
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H16N2O4S
CAS番号:
分子量:
212.27
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
98%
SMILES記法
OS(O)(=O)=O.N[C@@H]1CCCC[C@@H]1N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
414352-BULK:
414352-1G:
414352-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)