Merck
410152
Sigma-Aldrich
Tris(cyclopentadienyl)scandium(III)
99.9% trace metals basis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Sc(C5H5)3
CAS番号:
分子量:
240.24
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
アッセイ
99.9% trace metals basis
SMILES記法
[Sc].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2.[CH]3[CH][CH][CH][CH]3
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 2 - Water-react 1
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
410152-1G:
410152-BULK:
410152-1G-PW:
410152-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)