Merck
410063
Sigma-Aldrich
3-Amino-1-propanol vinyl ether
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2C=CHO(CH2)3NH2
CAS番号:
分子量:
101.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
アッセイ
96%
屈折率
n20/D 1.445 (lit.)
bp
76 °C (lit.)
密度
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
NCCCOC=C
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
102.2 °F - closed cup
引火点(℃)
39 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
410063-5L:
410063-1L:
410063-BULK:
410063-10ML:
410063-50ML:
試験成績書(COA)