Merck
408840
Sigma-Aldrich
ガリウム(III)2,3-ナフタロシアニンクロリド
Dye content 90 %
別名:
2,3-ナフタロシアニン 一塩化ガリウム(III)塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C48H24ClGaN8
CAS番号:
分子量:
817.93
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
組成
Dye content, 90%
λmax
814 nm
SMILES記法
Cl[Ga]1n2c3nc4nc(nc5n1c(nc6nc(nc2c7cc8ccccc8cc37)c9cc%10ccccc%10cc69)c%11cc%12ccccc%12cc5%11)c%13cc%14ccccc%14cc4%13
InChI
1S/C48H24N8.ClH.Ga/c1-2-10-26-18-34-33(17-25(26)9-1)41-49-42(34)54-44-37-21-29-13-5-6-14-30(29)22-38(37)46(51-44)56-48-40-24-32-16-8-7-15-31(32)23-39(40)47(52-48)55-45-36-20-28-12-4-3-11-27(28)19-35(36)43(50-45)53-41;;/h1-24H;1H;/q-2;;+3/p-1
InChI Key
NNCKENWXWWOUHN-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
408840-BULK:
408840-100MG:
408840-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)