Merck
407135
Sigma-Aldrich
(1R,2S)-(+)-2-(Dibutylamino)-1-phenyl-1-propanol
97%
別名:
(+)-DBNE, N,N-Dibutyl-L-(+)-norephedrine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH3(CH2)3]2NCH(CH3)CH(C6H5)OH
CAS番号:
分子量:
263.42
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
光学活性
[α]20/D +21°, c = 2 in chloroform
屈折率
n20/D 1.501 (lit.)
bp
121 °C/0.1 mmHg (lit.)
密度
0.94 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCN(CCCC)[C@@H](C)[C@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C17H29NO/c1-4-6-13-18(14-7-5-2)15(3)17(19)16-11-9-8-10-12-16/h8-12,15,17,19H,4-7,13-14H2,1-3H3/t15-,17-/m0/s1
InChI Key
BRRGNOFUBFINSX-RDJZCZTQSA-N
詳細
(1R,2S)-(+)-2-(Dibutylamino)-1-phenyl-1-propanol, a norephedrine derivative, is a chiral auxiliary for asymmetric synthesis.
アプリケーション
(+)-DBNE reacts with nickel bromide (NiBr2) to form a chiral catalyst, which can catalyze the enantioselective conjugate addition of dialkylzincs to α,β-unsaturated ketones leading to the formation of optically active β-substituted ketones.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
407135-VAR:
407135-1G:
407135-BULK:
407135-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Chiral N, N-dialkylnorephedrines as catalysts of the highly enantioselective addition of dialkylzincs to aliphatic and aromatic aldehydes. The asymmetric synthesis of secondary aliphatic and aromatic alcohols of high optical purity.
Soai K, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 56(13), 4264-4268 (1991)