Merck
405442
Sigma-Aldrich
Trimethylolpropane tris(2-methyl-1-aziridinepropionate)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H41N3O6
CAS番号:
分子量:
467.60
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
屈折率
n20/D 1.477 (lit.)
密度
1.1 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCC(COC(=O)CCN1CC1C)(COC(=O)CCN2CC2C)COC(=O)CCN3CC3C
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
405442-250ML:
405442-50ML:
405442-VAR:
405442-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)