Merck
405272
Sigma-Aldrich
Thallium(I) hexafluoroacetylacetonate
別名:
(Hexafluoroacetylacetonato)thallium(I)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
TlC5HF6O2
CAS番号:
分子量:
411.43
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
形状
solid
反応適合性
core: thallium
reagent type: catalyst
SMILES記法
FC(F)(F)C(=O)\C=C(/O[Tl])C(F)(F)F
InChI
1S/C5H2F6O2.Tl/c6-4(7,8)2(12)1-3(13)5(9,10)11;/h1,12H;/q;+1/p-1/b2-1-;
InChI Key
YHQMYQKZMHUWEZ-ODZAUARKSA-M
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
405272-5G:
405272-BULK:
405272-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)