Merck
40420
Sigma-Aldrich
cis-2-Amino-3-cyclohexene-1-carboxylic acid hydrochloride
purum, ≥99.0% (T)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H11NO2 · HCl
CAS番号:
分子量:
177.63
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
グレード
purum
アッセイ
≥99.0% (T)
不純物
~5% water
mp
182-187 °C
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
Cl.NC1C=CCCC1C(O)=O
InChI
1S/C7H11NO2.ClH/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10;/h2,4-6H,1,3,8H2,(H,9,10);1H
InChI Key
UQGIRSZIKGUXTO-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
40420-VAR:
40420-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)