Merck
403822
Sigma-Aldrich
トリフルオロアセチルアセトン酸タリウム(I)
97%
別名:
1,1,1-トリフルオロ-2,4-ペンタンジオン タリウム(I)誘導体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H4F3O2Tl
CAS番号:
分子量:
357.46
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
97%
mp
110 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
C\C(O[Tl])=C/C(=O)C(F)(F)F
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
403822-BULK:
403822-1G:
403822-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)