Merck
403253
Sigma-Aldrich
Zirconium-nickel alloy
powder, −325 mesh
別名:
Ni5Zr2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Ni5Zr2
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
形状
powder
組成
Ni, 70%
Zr, 30%
粒径
−325 mesh
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
403253-BULK:
403253-100G:
403253-25G:
403253-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)