Merck
401986
Sigma-Aldrich
6,8-Dichloro-3-cyanochromone
97%
別名:
6,8-Dichloro-4-oxo-4H-1-benzopyran-3-carbonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H3Cl2NO2
CAS番号:
分子量:
240.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
mp
169-174 °C (lit.)
SMILES記法
Clc1cc(Cl)c2OC=C(C#N)C(=O)c2c1
InChI
1S/C10H3Cl2NO2/c11-6-1-7-9(14)5(3-13)4-15-10(7)8(12)2-6/h1-2,4H
InChI Key
YERQUFAYRCSXEQ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
401986-BULK:
401986-1G:4548173145112
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)