Merck
401013
Sigma-Aldrich
Chromium(II) selenide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CrSe
CAS番号:
分子量:
130.96
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
SMILES記法
[Cr]=[Se]
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
401013-10G:4548173144306
401013-BULK:
401013-VAR:
401013-5G:4548173144313
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)