Merck
401005
Sigma-Aldrich
クロム酸セシウム
≥99.9% trace metals basis
別名:
Dicesium chromate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cs2CrO4
CAS番号:
分子量:
381.80
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥99.9% trace metals basis
形状
powder
SMILES記法
[Cs+].[Cs+].[O-][Cr]([O-])(=O)=O
InChI
1S/Cr.2Cs.4O/q;2*+1;;;2*-1
InChI Key
BROHICCPQMHYFY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Flame over circleHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Ox. Sol. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
401005-10G:4548173144269
401005-50G:4548173144276
401005-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)