Merck
400815
Sigma-Aldrich
Potassium tantalate
−100 mesh
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
KTaO3
CAS番号:
分子量:
268.04
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
粒径
−100 mesh
SMILES記法
[K+].[O-][Ta](=O)=O
InChI
1S/K.3O.Ta/q+1;;;-1;
InChI Key
GTFKZOWFWFAWLD-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
400815-5G:
400815-VAR:
400815-BULK:
400815-25G:
試験成績書(COA)