Merck
400793
Sigma-Aldrich
Niobium(V) iodide
−8 mesh
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
NbI5
CAS番号:
分子量:
727.43
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
形状
solid
粒径
−8 mesh
mp
>300 °C (lit.)
SMILES記法
I[Nb](I)(I)(I)I
InChI
1S/5HI.Nb/h5*1H;/q;;;;;+5/p-5
InChI Key
FWIYBTVHGYLSAZ-UHFFFAOYSA-I
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
400793-VAR:
400793-BULK:
400793-5G:
試験成績書(COA)