Merck
400459
Sigma-Aldrich
Strontium molybdate
−200 mesh
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
SrMoO4
CAS番号:
分子量:
247.56
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
粒径
−200 mesh
密度
4.54 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Sr++].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
400459-25G:
400459-VAR:
400459-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)