Merck
400440
Sigma-Aldrich
ホスホニトリル酸フルオリドトリマー
99%
別名:
1,3,5-トリアザ-2,4,6-トリホスホリン-2,2,4,4,6,6-ヘキサフルオリド, ヘキサフルオロシクロトリホスファゼン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
F6N3P3
CAS番号:
分子量:
248.93
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
アッセイ
99%
bp
50.9 °C (lit.)
mp
25-30 °C (lit.)
SMILES記法
Fp1(F)np(F)(F)np(F)(F)n1
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)