Merck
399965
Sigma-Aldrich
フッ化鉄(II) 四水和物
≥99.9% (99.99+% excluding silicon)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
FeF2 · 4H2O
CAS番号:
分子量:
165.90
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥99.9% (99.99+% excluding silicon)
SMILES記法
O.F[Fe]F
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
399965-BULK:
399965-5G:
399965-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)