Merck
399213
Sigma-Aldrich
1,1,3,3-Tetramethoxycyclobutane
99%
別名:
1,3-Cyclobutanedione bis(dimethyl acetal)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C4H4(OCH3)4
CAS番号:
分子量:
176.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.425 (lit.)
bp
49 °C/0.75 mmHg (lit.)
密度
1.032 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COC1(CC(C1)(OC)OC)OC
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
98.6 °F - closed cup
引火点(℃)
37 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
399213-VAR:
399213-250MG:
399213-BULK:
399213-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)