Merck
398950
Sigma-Aldrich
Triphenylbismuth(III)
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H5)3Bi
CAS番号:
分子量:
440.29
Beilstein:
3905930
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
アッセイ
99%
形状
solid
mp
76-80 °C (lit.)
SMILES記法
c1ccc(cc1)[Bi](c2ccccc2)c3ccccc3
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)