Merck
398489
Sigma-Aldrich
Platinum(IV) sulfide
99.9%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
PtS2
CAS番号:
分子量:
259.21
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
アッセイ
99.9%
SMILES記法
S=[Pt]=S